AuftragsverfolgungKontakt
96-Well plate sample control system, U-2D™
96-Well plate sample control system, U-2D™
Inserts, clear borocilicate glass, 1 ml, for use with U-2D™ rack
Artikelnr. MICS95296-I-1ML
Anbieter:   MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
Artikelnr. MICS95296-I-1ML
Anbieter:  MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
96-Well plate sample control system, U-2D™
Inserts, clear borocilicate glass, 1 ml, for use with U-2D™ rack
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
Ordering information: Base and sealing mats sold separately.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Inserts, clear borocilicate glass, 1 ml, for use with U-2D™ rack
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-PDL-PK
    Paddles for U-2D™ sealing film
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 17,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-ROLLER
    Roller for U-2D™ sealing film
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 65,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-U2D
    U-2D™ plate, 350µL, with rack and base only
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 116,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-ZFF-PK
    Zone free sealing film for U-2D™ plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 54,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICS95296-ZFF-CS
    Zone free sealing film for U-2D™ plates
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 228,00 €