[EN]CAPS SCREW BLACK SOFT-GUARD SIL/PTFE 1 * 1.000 ST
Artikelnr. MICS9502S-E-30C-KM
Lieferant: MICROSOLV
[EN]CAPS SCREW BLACK SOFT-GUARD SIL/PTFE 1 * 1.000 ST
Artikelnr. MICS9502S-E-30C-KM
Lieferant: MICROSOLV
Frequently Bought Together
Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
Accessories for 7500/7700
Lieferant: Agilent
Beschichtete Polysaccharid-Säulen, Umkehrphase
Lieferant: CHIRAL TECHNOLOGIES
Avantor® Hichrom, Vorsäulenfilter
Lieferant: Avantor
Kapillarsäulen, Rxi®-1ms (Quarzglas)
Lieferant: Restek
High purity brass gas regulators
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
20mM Borate buffer, pH9.3 1 * 100 mL
Lieferant: Agilent
Kupferschlauch
Lieferant: Agilent
Stopfen, PE
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
DOWEX MONOSPHERE 550A UPW, 1 KG 1 * 1 ST
Lieferant: Merck
Disposable tip adapters
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Zubehör für Gasfilter Super Clean®
Lieferant: Restek
Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 9
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
LC vials and closures
Lieferant: Agilent