AuftragsverfolgungKontakt
Containment berms, QuickBerm® Lite | Avantor
Containment berms, QuickBerm® Lite
Rigid-lock QUICKBERM® lite, folded dimensions (406×305×254 mm), 11,3 kg, 1507 l, 3000×2400×203 mm
Artikelnr. 119-0375
Containment berms, QuickBerm® Lite
Artikelnr. 119-0375
Containment berms, QuickBerm® Lite
Containment berms, QuickBerm® Lite
Rigid-lock QUICKBERM® lite, folded dimensions (406×305×254 mm), 11,3 kg, 1507 l, 3000×2400×203 mm
Preis
1 560,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Portable, versatile containment berm deploys quickly for emergency spill response.
  • Leakproof, tough Durable EnGuard™I, PVC coated fabric provides broad UV and chemical resistance that withstands repeated usage
  • Reinforced inside supports reduce sagging and prevent tripping hazards that can be caused by outside supports
Lightweight berm folds down easily to a small size for storage in trucks, emergency vehicles, and spill kits. Add optional grates to help reduce contact with contaminated liquids by personnel or equipment.
Zertifizierung: Helps to comply with EPA for containment and spill prevention (SPCC).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1507 l
  • Bezeichnung:
    Rigid-lock QUICKBERM® lite, folded dimensions (406×305×254 mm), 11,3 kg
  • B×T×H:
    3000×2400×203 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.