Reinigungskonzentrat Elma lab clean S15 1 * 25 L
Artikelnr. ELMA8000432
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
Frequently Bought Together
Petroleumbenzin, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Lieferant: Dr. Weigert
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
LAL chromogenic endotoxin assay kit, ToxinSensor™
Lieferant: Genscript
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
WR® Aquaresist Wasserbad-Schutzmittel
Lieferant: VWR Chemicals
Dip Slides für Oberflächen und Flüssigkeiten, Envirocheck®
Lieferant: Merck
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Membranfilter mit Gitter
Lieferant: Sartorius