AuftragsverfolgungKontakt
pH electrodes, Eutech | Avantor
pH electrodes, Eutech
pH combination electrode, double junction, sealed, built-in ATC, 1 - 13, 0...+80 °C, Epoxid, Porous HDPE pin, 12×115 mm, BNC, 1 m cable, General purposes
Artikelnr. EUTEECFE7372801W
Anbieter:   EUTECH
pH electrodes, Eutech
Artikelnr. EUTEECFE7372801W
Anbieter:  EUTECH
pH electrodes, Eutech
pH electrodes, Eutech
pH combination electrode, double junction, sealed, built-in ATC, 1 - 13, 0...+80 °C, Epoxid, Porous HDPE pin, 12×115 mm, BNC, 1 m cable, General purposes
Preis
184,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Spezifikationen
  • Anschluss:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×115 mm
  • Für:
    General purposes
  • Bezeichnung:
    pH combination electrode, double junction, sealed, built-in ATC
  • Material:
    Epoxid
  • Seq:
    03
  • Membran:
    Porous HDPE pin
  • Temperatur:
    0...+80 °C
  • pH:
    1 - 13