ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 25 ml, Höhe: 40 mm, Dmr unten: 31 mm, Deckel-Dmr: 34 mm, mit rotem Schraubdeckel, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 50 ST
Artikelnr. DUER0020/31-VP
Lieferant:  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 25 ml, Höhe: 40 mm, Dmr unten: 31 mm, Deckel-Dmr: 34 mm, mit rotem Schraubdeckel, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 50 ST
Artikelnr. DUER0020/31-VP
Lieferant:  DUERMANN
Frequently Bought Together