Warnschutz-Softshelljacken, S424
S424, Neongelb, L
Artikelnr. PRTWS424YERL
Anbieter: Portwest
Springe zu:
Product Details & Documents
Klassisch gestylt, bietet Schutz bei allen Wetterlagen. Die Jacke ist warm, sehr komfortabel und wasserabweisend. Sie verfügt über eine Handytasche und Funkgeräteschlaufe.
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Vier Taschen bieten reichlich Stauraum
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss für sicheren Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss und Innentasche für sicheren Stauraum
- Klettverschluss an Bündchen für sicheren Sitz
- Schlaufe für einfaches Anklippen des Funkgerätes
Atmungsaktives Material leitet Feuchtigkeit von der Haut ab und hält so den Träger kühl und trocken. Extrem wasserabweisendes Obermaterial, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab.
Außenmaterial: 94% Polyester, 6% Elastan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece 150 g, 310 g.
: EN ISO 20471 Klasse 3; AS/NZS 4602.1:2011 Klasse D/N; RIS-3279-TOM ISSUE 1 (nur Orange); GO/RT 3279 Issue 8 (nur Orange); CE
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Typ:S424
- Farbe:Neongelb
- Seq:09
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWS424YERL
- Modell:S424
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:94% polyester, 6% elastane 160 g laminated to 100% polyester
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:310 g