ContactUsLinkComponent
elma tec clean A5 geeignet zur Ultraschallreinigung von Metall, Kunststoff- und Gummioberflächen. Für Grau-, Zinkdruckguß- und Aluminium-Oberflächen.Entfernt: Verzunderte, verharzte Öle und Fette. Wachse, Lack- und Farbreste, Schleif- und Poliermitte 1 * 850 g
Catalog # ELMA8000141
Supplier:  ELMA SCHMIDBAUER
elma tec clean A5 geeignet zur Ultraschallreinigung von Metall, Kunststoff- und Gummioberflächen. Für Grau-, Zinkdruckguß- und Aluminium-Oberflächen.Entfernt: Verzunderte, verharzte Öle und Fette. Wachse, Lack- und Farbreste, Schleif- und Poliermitte 1 * 850 g
Catalog # ELMA8000141
Supplier:  ELMA SCHMIDBAUER
Frequently Bought Together