AuftragsverfolgungKontakt
Moppbezüge, Polyester, Quiltec I | Avantor
Moppbezüge, Polyester, Quiltec I
Moppbezug, 390×130 mm, 5 pro Doppelbeutel/8 Beutel pro Karton
Artikelnr. 568-0909
Anbieter:   CONTEC
Moppbezüge, Polyester, Quiltec I
Artikelnr. 568-0909
Anbieter:  CONTEC
Moppbezüge, Polyester, Quiltec I
Moppbezüge, Polyester, Quiltec I
Moppbezug, 390×130 mm, 5 pro Doppelbeutel/8 Beutel pro Karton
Preis
275,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Moppbezüge aus zweilagigem, gestepptem 100% Polyester auf der Außenseite mit einem Kern aus synthetischem Faserfüllstoff.
  • Für den einmaligen Gebrauch
  • Mehrschichtiges Polyestergewirk
  • Mit einer Vielzahl von Chemikalien kompatibel
Diese extrem saugfähigen Wischköpfe eignen sich zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und die Entfernung von leichten Verschmutzungen, Rückständen und Biofilmen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Moppbezug
  • Abmessungen:
    390×130 mm
  • Seq:
    01
  • Verpackt:
    5 pro Doppelbeutel/8 Beutel pro Karton
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.