Präzisionsthermometer
, 0...+100 °C, ±0,1%, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Artikelnr. AMARL26004-FL/DKD4
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Laborthermometer, ganz eintauchend, Einschlussform, eichfähig. Rote Füllung.
- Sicher und umweltfreundlich
- Labor-Milchglasskala
- Kapillare unbelegt
Dokumente
AMARL26004-FLCC4_TDS.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø:9,0 - 9,5 mm
- Länge:550 mm
- Seq:07
- Genauigkeit:±0,1%
- Messbereich:0...+100 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.