BRETTANOMYCES SELECTIVE SUPPLEMENT 1 * 1 g
Artikelnr. HIMEFD228-5VL
Lieferant: HIMEDIA
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Nitrit, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
VWR Chemicals, Nährboden Grundlagen, Ausgangsstoffe
Lieferant: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniaklösung 28%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
Lieferant: VWR Chemicals