Bürste, FlexBrush™
S-Brush adapter, S-shaped brush, stainless steel with plastic handle, Nylon, 57,1 mm, Edelstahl, 533 mm
Artikelnr. MICRBRWM-22512S_U
Anbieter: MICRONOVA
Springe zu:
Product Details & Documents
Die FlexBrush™ ist ideal für die Reinigung über und um Rohrleitungen und Armaturen. Der flexible Kopf kann vom Benutzer für individuelle Reinigungsanwendungen verformt werden.
- Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaser-Bezug
- Ende mit Trapezgewinde eignet sich für den Anschluss verschiedener Griffe für eine verlängerte Reichweite
- Bezüge sind beständig gegen starke Desinfektionsmittel; autoklavierbar
Dokumente
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Nylon
- Bürstenkopf Ø:57,1 mm
- Stiel-/Griff-Material:Edelstahl
- Bezeichnung:S-Brush adapter, S-shaped brush, stainless steel with plastic handle
- Seq:02
- Gesamtlänge:533 mm