Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Atemfilter | Avantor
Atemfilter
Kombinationsfilter, 93 ABEK2 HG/ST, A2B2E2K2 Hg-P3
Artikelnr. 111-2538
Anbieter:   M S A
Atemfilter
Artikelnr. 111-2538
Anbieter:  M S A
Atemfilter
Atemfilter
Kombinationsfilter, 93 ABEK2 HG/ST, A2B2E2K2 Hg-P3
Preis
36,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gas- oder Kombifilter zum Schrauben zum Schutz gegen toxische Gase, Dämpfe oder Stäube.
Zertifizierung: EN 148-1
Spezifikationen
  • Typ:
    Kombinationsfilter, 93 ABEK2 HG/ST
  • Seq:
    08
  • Klasse:
    A2B2E2K2 Hg-P3