Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR®, Glaskugeln

6,0 mm
Catalog # 201-1256
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Glaskugeln
Catalog # 201-1256
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Glaskugeln
VWR®, Glaskugeln

6,0 mm

Price
9,60 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents

Kalknatronglas, massiv.

  • Not suitable for heat applications
  • Available in sizes from 1 to 10 mm

Können für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. Im mikrobiologischen Labor zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen und zum Ausplattieren. In Chemielaboren als Füllmaterial für Destillationssäulen. Sie können auch zur Reinigung von Rundbodengefäßen verwendet werden.

Specifications
  • Ø:
    6,0 mm
  • Seq:
    06