VWR®, Glaskugeln
4,0 mm
Catalog # 201-1254
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Kalknatronglas, massiv.
- Not suitable for heat applications
- Available in sizes from 1 to 10 mm
Können für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. Im mikrobiologischen Labor zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen und zum Ausplattieren. In Chemielaboren als Füllmaterial für Destillationssäulen. Sie können auch zur Reinigung von Rundbodengefäßen verwendet werden.
Documents
CoC VWR Glass beads.pdf
Conformity declaration
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
Specifications
- Ø:4,0 mm
- Seq:04



