VWR®, Glaskugeln
Natronkalkglas, 1,0 - 1,3 mm
Artikelnr. 201-1251
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Kalknatronglas, massiv.
- Not suitable for heat applications
- Available in sizes from 1 to 10 mm
Können für viele verschiedene Anwendungen im Labor verwendet werden. Im mikrobiologischen Labor zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen und zum Ausplattieren. In Chemielaboren als Füllmaterial für Destillationssäulen. Sie können auch zur Reinigung von Rundbodengefäßen verwendet werden.
Spezifikationen
- Ø:1,0 - 1,3 mm
- Bezeichnung:Natronkalkglas
- Seq:01