Teflondichtung & O-Ring P200/P200N, 5 Dichtungen & O-Ringe 1 * 5 ST
Artikelnr. GILSF144865
Lieferant: GILSON
Teflondichtung & O-Ring P200/P200N, 5 Dichtungen & O-Ringe 1 * 5 ST
Artikelnr. GILSF144865
Lieferant: GILSON
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Pipettenspitzen
Lieferant: Sartorius
pH-Elektroden, SenTix® PLUS
Lieferant: WTW
Natriumazid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Hexamethylentetramin ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Cleaning swab
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Teflondichtung & O-Ring P100/P100N, 5 Dichtungen & O-Ringe 1 * 5 ST
Lieferant: GILSON
Service Kit Level 1, P10ML, 1 Schaft+3xDichtungen&O-Ringe 1 * 1 KIT
Lieferant: GILSON