Schalen
Rectangular (1/2 Gastronorm), 2700 ml, - mm, 262×323×43 mm
ALCN252700
: Novelis
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:2700 ml
- Bezeichnung:Rectangular (1/2 Gastronorm)
- Seq:10
- B×T×H:262×323×43 mm



