Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägetrichter, PP | Avantor
Wägetrichter, PP
Größe L
Artikelnr. SIALZ509353-1PAK
Anbieter:   Merck
Wägetrichter, PP
Artikelnr. SIALZ509353-1PAK
Anbieter:  Merck
Wägetrichter, PP
Größe L
Preis
100,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Diese transluzenten Wägetrichter werden aus PP hergestellt.
  • Probenreste können ausgespült werden für einen garantiert 100%igen Transfer
  • Geeignet für die sichere Handhabung gefährlicher Materialien
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Der Ausgusshals ist so entworfen, dass er in Messkolben, Mikroröhrchen oder eine beliebige Enghals-Apparatur passt, um einen sauberen Transfer ohne Verschütten zu gewährleisten.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Größe L
  • Seq:
    07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.