AuftragsverfolgungKontakt
Prozessthermostate, Variocool | Avantor
Prozessthermostate, Variocool
VC 7000 W (D), -20...+80 °C, ±0,1 °C, 4,5 kW, 7,0; 3,7; 2,4 kW, 64 l, 650×670×1250 mm
Artikelnr. LAUDL000983
Anbieter:   LAUDA
Prozessthermostate, Variocool
Artikelnr. LAUDL000983
Anbieter:  LAUDA
Prozessthermostate, Variocool
Prozessthermostate, Variocool
VC 7000 W (D), -20...+80 °C, ±0,1 °C, 4,5 kW, 7,0; 3,7; 2,4 kW, 64 l, 650×670×1250 mm
Preis
22 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die kompakten Variocool Umwälzkühler eignen sich ideal für anspruchsvolle Temperieraufgaben in Laboren, Kleinanlagen und der Produktion. Die Geräte verfügen über einen TFT-Farbbildschirm mit Folientastatur, eine USB-Schnittstelle und einen integrierten Alarm, die leicht zugänglich an der Vorderseite des Geräts angebracht sind. Sie sind außerdem mit einer elektronischen Füllstandsanzeige im Display und einem Alarm bei niedrigem Flüssigkeitsstand ausgestattet. Die Modelle sind luft- oder wassergekühlt und verfügen alle über feststellbare Rollen. Eine große Auswahl an werkseitig eingebauten Optionen und nachrüstbaren Schnittstellen bietet dem Anwender mehr Flexibilität und Kontrolle. Zu den Optionen gehören Hochleistungspumpen für höheren Versorgungsdruck, an die Kühlleistung angepasste Heizgeräte für schnelles Aufheizen, Durchflussregelung, Außenaufstellung, Einsatz mit deionisiertem Wasser und Geräuschreduzierung. Optionale Schnittstellen wie Analogmodul, RS232/485, Kontaktmodule, Profibus und PT100/LiBus-Module erleichtern die individuelle Anpassung des Geräts an Ihre Anwendung. Weitere Informationen zu den Optionen und Schnittstellen erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebsbüro.
  • Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C, kann 80 °C mit einem optionalen Thermostat auf +80 °C erhöht werden
  • Energieeffiziente Modelle mit guter Temperaturregelung für einen geringeren Energieverbrauch und erhöhte Kosteneinsparungen
  • Alle Modelle außer VC 600 haben einen einstellbaren Bypass und Manometer für den Anschluss an druckempfindliche Anwendungen
  • Größere Modelle haben ein Turm-Design und luftgekühlt Einheiten haben Mikrokanalkühler, um Platz zu sparen und die verwendete Kühlmittelmenge zu reduzieren
Max. Flussrate/max. Druck:
VC 600 – VC 2000 W: 28 l/min, 0,9 bar Druck
VC 3000 – VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 bar Druck
VC 5000 (B)/(C) - VC 10000 W (B)/(C): 37 L/min, 4,8 bar Druck
VC 5000 (D) - VC 10000 W (D): 60 L/min, 5,0 bar Druck
VC 3000 - VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 bar Druck
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: IP32
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferumfang: Wird mit Schraubverschlüssen geliefert. Wasser wird für den Betrieb bei positiven Temperaturen empfohlen, und kryo30 Flüssigkeit für den Betrieb bei negativen Temperaturen. Bitte beachten Sie, dass die Geräte VC 5000, VC 5000 W, VC 7000, VC 7000 W, VC 10000 und VC 10000 W eine 3-phasige Stromversorgung erfordern.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kühlleistung bei 20, 0, -10 °C
Serviceleistungen:
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    4,5 kW
  • Temperaturbereich:
    -20...+80 °C
  • Kapazität:
    64 l
  • Seq:
    049
  • B×T×H:
    650×670×1250 mm
  • Kühl-Leistung:
    7,0; 3,7; 2,4 kW
  • Temp.-Konst.:
    ±0,1 °C
  • Typ:
    VC 7000 W (D)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.