1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL 1 * 50 mL
Artikelnr. 42060-50ML
Lieferant: Honeywell Chemicals
Frequently Bought Together
Bioindikator, Sterikon® plus
Lieferant: Merck
Triethylamin ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Abluftfilter, V3.0
Lieferant: S.C.A.T.
Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumchlorid 5 mol/L (5 M) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
Belüftungsventil für Safety Caps, Generation 2.0
Lieferant: S.C.A.T.
Triethylamin ≥99,5% (durch GC) Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals