Schlauchanschlüsse
Schlauchanschluss, gerade, , PFA, 11 mm, , , GL 18
Artikelnr. WITG0.185.008
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Schlauchanschlüsse, gebogen oder gerade, aus Polypropylen (PP) oder PFA mit Auskleidung aus Silikonkautschuk.
Supplied without screw cap
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Ext.Ø:11 mm
- Gewinde:GL 18
- Bezeichnung:Schlauchanschluss, gerade
- Material:PFA
- Seq:08