Schlauchanschlüsse
Schlauchanschluss, gerade, , PP, 8 mm, , GL 14
WITG0.185.005
Schlauchanschlüsse, gebogen oder gerade, aus Polypropylen (PP) oder PFA mit Auskleidung aus Silikonkautschuk.
Supplied without screw cap
:
:
:
:
:
- Ext.Ø:8 mm
- Gewinde:GL 14
- Bezeichnung:Schlauchanschluss, gerade
- Material:PP
- Seq:05
- Cat. No.:WITG0.185.005