AuftragsverfolgungKontakt
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™ | Avantor
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked, 230×230 mm, 300/bag, 12 bags/case
Artikelnr. CONTAMLA0001
Anbieter:   CONTEC
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Artikelnr. CONTAMLA0001
Anbieter:  CONTEC
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Cleanroom Wipes, Amplitude™ Lambda™
Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked, 230×230 mm, 300/bag, 12 bags/case
Preis
386,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3.600 ST
Product Details & Documents
Amplitude™ Lambda™ wipes are made from hydroentangled blend of 58% cellulose and 42% polyester. This hydroentangled fabric provides low levels of particles and extractables.
  • Cost effective
  • Highly sorbent, excellent durability and good cleanliness
  • Recommended for ISO Class 6, 7 and 8 environments
  • Strong and durable both wet and dry
An excellent all-purpose wipe with outstanding sorbency, it is ideal for general purpose cleaning and spill pick up in biotech, pharmaceutical and medical device industries.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    300/bag, 12 bags/case
  • Bezeichnung:
    Amplitude™ Lambda™ wipes, flat stacked
  • L×B:
    230×230 mm
  • Seq:
    01
  • Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
    0,027 g/m²
  • Cat. No.:
    CONTAMLA0001
  • Fasern (>100 µm):
    43,8/m²
  • Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
    0,040 g/m²
  • Partikelabgabe (>=0,5 µm):
    20,8 × 10⁶/m²
  • Absorptionsvermögen:
    313 ml/m²
  • Grundgewicht:
    65 g/m²
  • Absorptionsrate:
    <1 s
  • Ionen - Natrium:
    119 ppm
  • Ionen - Chlorid:
    130 ppm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.