Schürr Arbeitsschuhe ÜBERGRÖSSE O2 ESD weiß Gr. 51 Norm: EN ISO 20347:2012 O2 SRA - ESD: elektrischer Durchgangswiderstand <3,5x107 O - Obermaterial: Mikrofaser - Futter: Leder - Laufsohle: PU mit SRA geprüftem Profil 894 - SCHÜRR 3-fach Dämpfung - 1 * 1 PAAR
Artikelnr. SCRR90333-01-38/51
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Frequently Bought Together