Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Blocks for digital heating/cooling block heater | Avantor

Blocks for digital heating/cooling block heater

Interchangeable block, 50 ml centrifuge tubes (small), 6, 98×76,5×51 mm
Artikelnr. BARN88880132
Blocks for digital heating/cooling block heater
Artikelnr. BARN88880132
Blocks for digital heating/cooling block heater

Interchangeable block, 50 ml centrifuge tubes (small), 6, 98×76,5×51 mm

Preis
231,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.

Spezifikationen
  • Anz. Bohrungen:
    6
  • Bezeichnung:
    Interchangeable block
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    98×76,5×51 mm
  • Für:
    50 ml centrifuge tubes (small)