AuftragsverfolgungKontakt
Blocks for digital heating/cooling block heater | Avantor
Blocks for digital heating/cooling block heater
Interchangeable block, 1,5 ml microtubes, 30, 98×76,5×41 mm
Artikelnr. BARN88880130
Blocks for digital heating/cooling block heater
Artikelnr. BARN88880130
Blocks for digital heating/cooling block heater
Interchangeable block, 1,5 ml microtubes, 30, 98×76,5×41 mm
Preis
190,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Spezifikationen
  • Anz. Bohrungen:
    30
  • Bezeichnung:
    Interchangeable block
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    98×76,5×41 mm
  • Für:
    1,5 ml microtubes