AuftragsverfolgungKontakt
Klapptritte
Klapptritte
Folding step with 3 rungs, 3, 2,70 m, 690 mm, 800×570×690 mm, 7 kg
Artikelnr. 139-0770
Klapptritte
Artikelnr. 139-0770
Klapptritte
Klapptritte
Folding step with 3 rungs, 3, 2,70 m, 690 mm, 800×570×690 mm, 7 kg
Preis
446,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Klapptritte mit kräftigen Doppelholmen und geriffelten Aluminiumstufen (205×360 mm).
  • Mit einem Handgriff zusammenklappbar
  • Rutschfest und robust für sicheres Arbeiten
  • Zusammengeklappt nur 85 mm tief
Certifications: GS-geprüft; entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Handlunganleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
Documents
Spezifikationen
  • Anz. Stufen:
    3
  • Bezeichnung:
    Folding step with 3 rungs
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    800×570×690 mm
  • Arbeitshöhe bis ca.:
    2,70 m
  • Plattformhöhe:
    690 mm
  • Gewicht:
    7 kg