AuftragsverfolgungKontakt
Mulit-Packs, Proline® Plus | Avantor
Mulit-Packs, Proline® Plus
3+1-Packung inkl. drei Einkanal-Pipetten (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), eine Pipette mit 8 Kanälen (30 - 300 µl), Optifit Tablett-Boxen für Spitzen (1× 0,1 - 10 µl, 1× 0,5 - 200 µl, 1× 5 - 350 µl, 1× 10 - 1000 µl) und einem geraden Ständer
Artikelnr. 613-5738
Anbieter:   Sartorius
Mulit-Packs, Proline® Plus
Artikelnr. 613-5738
Anbieter:  Sartorius
Mulit-Packs, Proline® Plus
Mulit-Packs, Proline® Plus
3+1-Packung inkl. drei Einkanal-Pipetten (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), eine Pipette mit 8 Kanälen (30 - 300 µl), Optifit Tablett-Boxen für Spitzen (1× 0,1 - 10 µl, 1× 0,5 - 200 µl, 1× 5 - 350 µl, 1× 10 - 1000 µl) und einem geraden Ständer
Preis
1 310,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Pack.
Product Details & Documents
These Multipacks combine a set of Proline® Plus mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. They offer an opportunity to test and get started with Proline® Plus mechanical pipettes.
  • Ergonomic design with light pipetting forces, comfortable handle and finger support for reduced risk of strain injuries
  • Minimised risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • Highly durable with strengthened structure also for heavier use
It is the widest range of pipettes for various users and applications.
Lieferumfang: All packs include a calibration tool that also acts as a tube opener, as well as the required instructions.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    3+1-Packung inkl. drei Einkanal-Pipetten (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), eine Pipette mit 8 Kanälen (30 - 300 µl), Optifit Tablett-Boxen für Spitzen (1× 0,1 - 10 µl, 1× 0,5 - 200 µl, 1× 5 - 350 µl, 1× 10 - 1000 µl) und einem geraden Ständer
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    613-5738
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung