Mulit-Packs, Proline® Plus
4er-Packung 20, inkl. vier Einkanal-Pipetten (0,5 - 10 µl, 2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Optifit Tablett-Boxen für Spitzen (1× 0,1 - 10 µl, 2× 0,5 - 200 µl, 1× 10 - 1000 µl) und einem geraden Ständer
Artikelnr. 613-5734
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
These Multipacks combine a set of Proline® Plus mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. They offer an opportunity to test and get started with Proline® Plus mechanical pipettes.
- Ergonomic design with light pipetting forces, comfortable handle and finger support for reduced risk of strain injuries
- Minimised risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
- Highly durable with strengthened structure also for heavier use
It is the widest range of pipettes for various users and applications.
Lieferumfang: All packs include a calibration tool that also acts as a tube opener, as well as the required instructions.
Spezifikationen
- Bezeichnung:4er-Packung 20, inkl. vier Einkanal-Pipetten (0,5 - 10 µl, 2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Optifit Tablett-Boxen für Spitzen (1× 0,1 - 10 µl, 2× 0,5 - 200 µl, 1× 10 - 1000 µl) und einem geraden Ständer
- Seq:05
- Cat. No.:613-5734
- Umweltzertifizierung:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.