Multipacks, Tacta®
3-Pack MAX, inkl. drei Einkanalpipetten (100 - 1000 / 500 - 5000 / 1000 - 10000 µl), Optifit-Spitzen (10 - 1000 μl (96/Rack) / 0,1 - 5 ml, lose verpackt (100) / 1 - 10 ml, lose verpackt (50)) und einem Linear-Standfuß
Artikelnr. 613-5633
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Tacta® Multipacks bieten die Möglichkeit, die mechanischen Pipetten Tacta® zu testen, oder dienen als Starter-Set. Die mechanische Pipette Tacta® bietet ausgezeichnete Leistung und hohe Sicherheit beim manuellen Pipettieren. Sie wurde für hohe Genauigkeit und Präzision in wiederholten und langen Pipettierserien entwickelt.
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf
- Das einzigartige Optilock®-System bietet Flexibilität für die Volumenanpassung und die Arretierfunktion
Es stehen verschiedene Multipack-Optionen zur Auswahl, die von einem Set mit 3 Pipetten bis zu einem Set mit 5 Pipetten reicht.
Bestellinformation: Alle Sets enthalten einen Linear-Standfuß für die sichere Lagerung Ihrer Pipetten sowie passende Optifit-Spitzen, die im Rack oder lose verpackt geliefert werden.
Spezifikationen
- Bezeichnung:3-Pack MAX, inkl. drei Einkanalpipetten (100 - 1000 / 500 - 5000 / 1000 - 10000 µl), Optifit-Spitzen (10 - 1000 μl (96/Rack) / 0,1 - 5 ml, lose verpackt (100) / 1 - 10 ml, lose verpackt (50)) und einem Linear-Standfuß
- Seq:08
- Cat. No.:613-5633
- Umweltzertifizierung:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung