Multipacks, Tacta®
Product Details & Documents
Die Tacta® Multipacks bieten die Möglichkeit, die mechanischen Pipetten Tacta® zu testen, oder dienen als Starter-Set. Die mechanische Pipette Tacta® bietet ausgezeichnete Leistung und hohe Sicherheit beim manuellen Pipettieren. Sie wurde für hohe Genauigkeit und Präzision in wiederholten und langen Pipettierserien entwickelt.
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf
- Das einzigartige Optilock®-System bietet Flexibilität für die Volumenanpassung und die Arretierfunktion
Es stehen verschiedene Multipack-Optionen zur Auswahl, die von einem Set mit 3 Pipetten bis zu einem Set mit 5 Pipetten reicht.
Bestellinformation: Alle Sets enthalten einen Linear-Standfuß für die sichere Lagerung Ihrer Pipetten sowie passende Optifit-Spitzen, die im Rack oder lose verpackt geliefert werden.
Spezifikationen
- Bezeichnung:5-Pack 10, inkl. fünf Einkanalpipetten (0,5 - 10 / 10 - 100 / 20 - 200 / 100 - 1000 / 500 - 5000 µl), Optifit-Spitzen Rack-Boxen (0,1 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 / 100 - 5000 μl; jeweils 96 Spitzen) und einem Linear-Standfuß
- Seq:05
- Cat. No.:613-5630
- Umweltzertifizierung:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.