Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Human LAG-3, His Tag (LA3-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession P18627-1). 1 * 100 µG
Artikelnr. ACRBLA3-H5222100UG
Lieferant:
ACRO Biosystems
Bild vergrößern
Human LAG-3, His Tag (LA3-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Leu 450 (Accession P18627-1). 1 * 100 µG
Artikelnr. ACRBLA3-H5222100UG
Lieferant:
ACRO Biosystems
Frequently Bought Together
Reagenz-/Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Lieferant: Greiner Bio-One
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, graduiert
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection