Flüssiges Flächendesinfektionsmittel 1 * 2 Kan
Artikelnr. DIVY100912911
Lieferant: Diversey
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
WR® Aquaresist Wasserbad-Schutzmittel
Lieferant: VWR Chemicals
Dispenser-Spitzen, Finntip™ Stepper
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Lieferant: Dr. Weigert
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals