AuftragsverfolgungKontakt
Gläser, ohne Deckel
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
Artikelnr. RIXI4-1201-0500-90
Gläser, ohne Deckel
Artikelnr. RIXI4-1201-0500-90
Gläser, ohne Deckel
Gläser, ohne Deckel
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
Preis
369,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 123 ST
Product Details & Documents
Diese Schiebedeckelgläser sind aus weißem PP gefertigt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
 :
 :
 : Kappen müssen separat bestellt werden.
 :
 :
 : *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    94,8 mm
  • Typ:
    PP
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    85,0 mm
  • Seq:
    7
  • Hals I-Ø:
    91,0 mm