Gläser, ohne Deckel
PP, 50 ml, 37,7 mm, 36,0 mm, 73,8 mm
Artikelnr. RIXI4-1201-0050-35
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Schiebedeckelgläser sind aus weißem PP gefertigt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
:
:
: Kappen müssen separat bestellt werden.
:
:
: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ext.Ø:37,7 mm
- Typ:PP
- Kapazität:50 ml
- Höhe:73,8 mm
- Seq:2
- Hals I-Ø:36,0 mm