Ultimate security padlocks
75 mm shackle height, Schwarz, 63×31×134 mm
Artikelnr. BRDY805839
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
The 7 pin disk cylinder in these padlocks gives ultimate prection against manupulation and key interchanges. The shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel.
Shackle clearance: 27,5 mm
Shackle diameter: 11,0 mm
Shackle width: 49,5 mm
Lieferumfang: Supplied with two keys.
Spezifikationen
- Typ:75 mm shackle height
- Farbe:Schwarz
- B×T×H:63×31×134 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.