AuftragsverfolgungKontakt
Fully insulated locks | Avantor
Fully insulated locks
Fully insulated lock with hardened steel shackle, Schwarz, 53×28×73 mm
Artikelnr. BRDY805835
Anbieter:   Brady
Fully insulated locks
Artikelnr. BRDY805835
Anbieter:  Brady
Fully insulated locks
Fully insulated locks
Fully insulated lock with hardened steel shackle, Schwarz, 53×28×73 mm
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
The body and shackle of these padlocks are fully insulated against electric shock.
  • Seal body lock with cylinder cover protects the 5 pin cylinder from dirt
  • Shock absorbing vinyl casing also protects painted surfaces
  • With stainless steel or hardened steel shackle
Shackle diameter: 8,5 mm
Shackle W×H: 37,5×25,5 mm
Shackle clearance: 20,5 mm
Spezifikationen
  • Typ:
    Fully insulated lock with hardened steel shackle
  • Farbe:
    Schwarz
  • B×T×H:
    53×28×73 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.