AuftragsverfolgungKontakt
Cable lockout device | Avantor
Cable lockout device
Cable lockout, with 3 m cable, Rot
Artikelnr. BRDY800114
Anbieter:   Brady
Cable lockout device
Artikelnr. BRDY800114
Anbieter:  Brady
Cable lockout device
Cable lockout device
Cable lockout, with 3 m cable, Rot
Preis
69,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These devices lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more.
  • Lockout device is made from glass-filled PP, cable is made from plastic coated steel
  • Six padlocks can be applied
  • Can be combined with a tag (not included)
Min. shackle clearance: 15 mm
Max. shackle diameter: 8 mm
Max. cable diameter: 4,76 mm
Lieferumfang: Supplied with cable. Replacment/additonal cables are available separately.
Spezifikationen
  • Typ:
    Cable lockout, with 3 m cable
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY800113
    Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 1,8 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 29,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY800115
    Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 3 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 35,50 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.