Group lockout hasps, labelled
Silber, 76×5×180 mm
Artikelnr. BRDY065961
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
These labelled group lockout hasps are constructed from tough 5052 anodised aluminium alloy.
- 6 padlocks can be applied
- Include tamperproof locking tabs
- Write-on label surface accept pencils, pen or marker
- Pen and pencil markings can be easily erased, allowing repeated use
- Lock hole diameter: 8 mm
Lieferumfang: The assorted pack contains one each of the following colours: red, silver, blue, green and gold.
Dokumente
TDS Aluminum Labeled Group Lockout Hasps TDS LOTO-34 Labels and Signs
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Silber
- Seq:05
- B×T×H:76×5×180 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.