Cable lockouts, original
Cable lockout, with 1,8 mm cable, Blau
Artikelnr. BRDY045191
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Brady's original cable lockout is perfect for difficult lockout situations such as large gate valves or oversized devices.
- Body is made from impact modified, glass-filled nylon; cable is made from galvanised steel
- One padlock can be applied
- With 1,8 m galvanised steel cable (3,2 mm outside diameter)
Max. shackle diameter: 8,00 mm
Max. wire/cable diameter: 3,20 mm
W×H: 72×182,70 mm
Dokumente
TDS LOTO-37 Labels and Signs TDS Original Cable Lockout
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Typ:Cable lockout, with 1,8 mm cable
- Farbe:Blau
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.