AuftragsverfolgungKontakt
Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M50, 1,450 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Artikelnr. ALLA3500MC14520BEU
Anbieter:   Alla France
Standard hydrometers
Artikelnr. ALLA3500MC14520BEU
Anbieter:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M50, 1,450 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Preis
458,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature of 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
 : NF, ISO, BS and DIN.
 : Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Traceable calibration certificate
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Modell:
    M50
  • Messbereich:
    1,450 - 1,500 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.