Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M100, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. ALLA3100MC11020MEU
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
- Reading below meniscus
- Calibration temperature of 20 °C
- Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Zertifizierung: NF, ISO, BS and DIN.
Lieferumfang: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spezifikationen
- Bezeichnung:Traceable calibration certificate
- Länge:250 mm
- Seq:28
- Teilung:0,002 g/ml
- Modell:M100
- Messbereich:1,100 - 1,200 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.