AuftragsverfolgungKontakt
Accessories | Avantor
Accessories
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 25 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm
Catalog # 613-6200
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # 613-6200
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 25 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm
Price
169,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 25 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.