AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 10 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm
Artikelnr. 613-6199
Anbieter:   Socorex Isba
Accessories
Artikelnr. 613-6199
Anbieter:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 10 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm
Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 10 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm
  • Seq:
    02