AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
Accessories
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Catalog # SOCO1.525.125
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # SOCO1.525.125
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Price
79,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
  • Seq:
    18