AuftragsverfolgungKontakt
Accessories | Avantor
Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
Artikelnr. SOCO1.525.090
Anbieter:   Socorex Isba
Accessories
Artikelnr. SOCO1.525.090
Anbieter:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
Preis
79,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
  • Seq:
    13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.