Covernets
Ersatznetz für 215×445 mm
Artikelnr. MIEL10283680
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Covering net for optimum fixing of delicate items to be washed.
- Stainless steel frame covered with plastic net
- Particularly resistant and durable
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ersatznetz für 215×445 mm
- Seq:03
- Cat. No.:MIEL10283680
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.