ContactUsLinkComponent
testo 350 Analysebox, bestückt mit O2, inkl. Differenzdruck-Sensor, Temperaturfühler-Eingang Typ K NiCr-Ni und Typ S, Pt10Rh-Pt, Anschluss Testo Datenbus, Akku, integriertem Verbrennungsluft-Fühler (NTC), Triggereingang, Messdatenspeicher, USB-Schnit 1 * 1 ST
Artikelnr. TEST0632.3510
Lieferant:  Testo
testo 350 Analysebox, bestückt mit O2, inkl. Differenzdruck-Sensor, Temperaturfühler-Eingang Typ K NiCr-Ni und Typ S, Pt10Rh-Pt, Anschluss Testo Datenbus, Akku, integriertem Verbrennungsluft-Fühler (NTC), Triggereingang, Messdatenspeicher, USB-Schnit 1 * 1 ST
Artikelnr. TEST0632.3510
Lieferant:  Testo
Frequently Bought Together