AuftragsverfolgungKontakt
Klapptritte | Avantor
Klapptritte
Klapptritt mit 2 Stufen, 2, 2,45 m, 460 mm, 540×490×460 mm, 4,5 kg
Artikelnr. GUEN54202
Klapptritte
Artikelnr. GUEN54202
Klapptritte
Klapptritte
Klapptritt mit 2 Stufen, 2, 2,45 m, 460 mm, 540×490×460 mm, 4,5 kg
Preis
323,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Klapptritte mit kräftigen Doppelholmen und geriffelten Aluminiumstufen (205×360 mm).
  • Mit einem Handgriff zusammenklappbar
  • Rutschfest und robust für sicheres Arbeiten
  • Zusammengeklappt nur 85 mm tief
Zertifizierung: GS-geprüft; entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Handlunganleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
Dokumente
Spezifikationen
  • Anz. Stufen:
    2
  • Bezeichnung:
    Klapptritt mit 2 Stufen
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    540×490×460 mm
  • Arbeitshöhe bis ca.:
    2,45 m
  • Plattformhöhe:
    460 mm
  • Gewicht:
    4,5 kg